Print…
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470725-1G OR470725-5G
APOSOR470725-1GEA 245 EUR
APOSOR470725-1G APOSOR470725-5G
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096495
Número CAS: 79356-39-1