Print…
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 0 EUR
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189685
Número CAS: 434319-41-2