4-(tert-Butoxy)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470674-1G
OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA
397
EUR
APOSOR470674-1G
APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO₂ Peso Molecular: 193.242 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03840534 Número CAS: 99985-67-8 |