Print…
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470641-1G OR470641-5G
APOSOR470641-1GEA 397 EUR
APOSOR470641-1G APOSOR470641-5G
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Fórmula: C₉H₁₁BrNO₅P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24335258
Número CAS: 1094851-36-1