Print…
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470632-1G OR470632-5G
APOSOR470632-1GEA 377 EUR
APOSOR470632-1G APOSOR470632-5G
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
2-Benzyl-3-hydroxypropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18294353
Número CAS: 2601-10-7