Print…
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 271 EUR
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168870
Número CAS: 29768-03-4