Print…
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
OR470583-1G OR470583-5G OR470583-250MG
APOSOR470583-1GEA 448 EUR
APOSOR470583-1G APOSOR470583-5G APOSOR470583-250MG
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 190.199 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176744
Número CAS: 177485-39-1