Print…
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 205 EUR
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Peso Molecular: 333.521 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682803
Número CAS: 1251740-03-0