Print…
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 393 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de Fusão: 97…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168869
Número CAS: 61266-33-9