Print…
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 547 EUR
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Fórmula: C₉H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14617089
Número CAS: 1251033-82-5