Print…
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470509-1G OR470509-5G
APOSOR470509-1GEA 397 EUR
APOSOR470509-1G APOSOR470509-5G
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998913
Número CAS: 161315-19-1