Print…
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 510 EUR
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22205877
Número CAS: 1375064-43-9