(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470480-1G
OR470480-250MG
APOSOR470480-1GEA
2860
EUR
APOSOR470480-1G
APOSOR470480-250MG
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6R)-8-Cbz-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane
Fórmula:
C₁₄H₁₈N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22205851 Número CAS: 1293941-04-4 |