Print…
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 448 EUR
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Fórmula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12605374
Número CAS: 860598-16-9