1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470438-1G
OR470438-5G
APOSOR470438-1GEA
408
EUR
APOSOR470438-1G
APOSOR470438-5G
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
1-Boc-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine
Fórmula:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115066 Número CAS: 174855-53-9 |