Print…
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470428-1G OR470428-250MG
APOSOR470428-1GEA 601 EUR
APOSOR470428-1G APOSOR470428-250MG
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
6-(4-Formylphenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05150364
Número CAS: 566198-31-0