Print…
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470422-1G OR470422-5G
APOSOR470422-1GEA 306 EUR
APOSOR470422-1G APOSOR470422-5G
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Methyl-5-imidazolyl)benzoate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20491413
Número CAS: 1346597-46-3