Print…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470402-1G OR470402-5G
APOSOR470402-1GEA 499 EUR
APOSOR470402-1G APOSOR470402-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410425
Número CAS: 887976-58-1