Print…
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470340-1G OR470340-250MG
APOSOR470340-1GEA 1010 EUR
APOSOR470340-1G APOSOR470340-250MG
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
2-(Fmoc-amino)-2-(1,1-dioxo-4-tetrahydrothiopyranyl)acetic acid
Fórmula: C₂₂H₂₃NO₆S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683149
Número CAS: 369402-98-2