Print…
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470338-1G OR470338-5G
APOSOR470338-1GEA 591 EUR
APOSOR470338-1G APOSOR470338-5G
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115484
Número CAS: 898796-17-3