Print…
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470337-1G OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA 591 EUR
APOSOR470337-1G APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410253
Número CAS: 887973-87-7