Print…
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470332-5G OR470332-1G
APOSOR470332-5GEA 1540 EUR
APOSOR470332-5G APOSOR470332-1G
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-thienyl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₇NO₂S·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683175
Número CAS: 369403-64-5