Print…
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470329-1G OR470329-5G
APOSOR470329-1GEA 611 EUR
APOSOR470329-1G APOSOR470329-5G
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410435
Número CAS: 887974-37-0