Print…
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470323-1G OR470323-5G
APOSOR470323-1GEA 245 EUR
APOSOR470323-1G APOSOR470323-5G
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Peso Molecular: 229.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045026
Número CAS: 892878-60-3