2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470322-1G
OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA
245
EUR
APOSOR470322-1G
APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₈ClNO₄S Peso Molecular: 249.671 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18872325 Número CAS: 1314406-45-5 |