2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470320-1G
OR470320-5G
APOSOR470320-1GEA
245
EUR
APOSOR470320-1G
APOSOR470320-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₈ClNO₄S Peso Molecular: 249.671 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14659025 Número CAS: 158579-73-8 |