Print…
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470318-1G OR470318-5G
APOSOR470318-1GEA 91.9 EUR
APOSOR470318-1G APOSOR470318-5G
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Methyl-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Peso Molecular: 229.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045450
Número CAS: 926206-21-5