Print…
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470317-1G OR470317-5G
APOSOR470317-1GEA 245 EUR
APOSOR470317-1G APOSOR470317-5G
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Bromo-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈BrNO₄S
Peso Molecular: 294.122 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00452520
Número CAS: 1225713-29-0