Print…
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 245 EUR
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₆S
Peso Molecular: 275.278 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045487
Número CAS: 926239-35-2