Print…
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470315-1G OR470315-5G
APOSOR470315-1GEA 245 EUR
APOSOR470315-1G APOSOR470315-5G
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
4-Methyl-3-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Peso Molecular: 229.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09049488
Número CAS: 450368-33-9