Print…
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470314-1G OR470314-5G
APOSOR470314-1GEA 245 EUR
APOSOR470314-1G APOSOR470314-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09045384
Número CAS: 926224-22-8