Print…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 245 EUR
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09937124
Número CAS: 1016817-12-1