2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470312-1G
OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA
245
EUR
APOSOR470312-1G
APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Peso Molecular: 239.655 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18872285 Número CAS: 1314406-53-5 |