5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470311-1G
OR470311-5G
APOSOR470311-1GEA
245
EUR
APOSOR470311-1G
APOSOR470311-5G
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Peso Molecular: 239.655 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09047732 Número CAS: 926234-00-6 |