Print…
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470309-1G OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA 245 EUR
APOSOR470309-1G APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09049997
Número CAS: 926242-52-6