2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470308-1G
OR470308-5G
APOSOR470308-1GEA
245
EUR
APOSOR470308-1G
APOSOR470308-5G
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-4-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Peso Molecular: 239.655 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14659014 Número CAS: 1249352-65-5 |