Print…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470306-1G OR470306-5G
APOSOR470306-1GEA 275 EUR
APOSOR470306-1G APOSOR470306-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03081976
Número CAS: 543695-30-3