Print…
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470305-5G OR470305-1G
APOSOR470305-5GEA 734 EUR
APOSOR470305-5G APOSOR470305-1G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09046964
Número CAS: 926249-10-7