Print…
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470304-1G OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA 245 EUR
APOSOR470304-1G APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02767110
Número CAS: 401462-74-6