Print…
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 0 EUR
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₃
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052925
Número CAS: 148490-97-5