Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470295-25G
OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA
1400
EUR
APOSOR470295-25G
APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Fórmula:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Peso Molecular: 230.262 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11857953 Número CAS: 865998-45-4 |