Print…
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470267-250MG OR470267-1G
APOSOR470267-250MGEA 638 EUR
APOSOR470267-250MG APOSOR470267-1G
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
2-(Boc-amino)-2-(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl)acetic acid
Fórmula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115525
Número CAS: 936214-27-6