2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470263-1G
OR470263-5G
APOSOR470263-1GEA
256
EUR
APOSOR470263-1G
APOSOR470263-5G
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Fórmula:
C₉H₁₄N₂ Peso Molecular: 150.221 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12153944 Número CAS: 62398-35-0 |