1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470219-1G
OR470219-5G
APOSOR470219-1GEA
256
EUR
APOSOR470219-1G
APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Fórmula:
C₈H₁₄N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11053006 Número CAS: 90152-93-5 |