Print…
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470219-1G OR470219-5G
APOSOR470219-1GEA 256 EUR
APOSOR470219-1G APOSOR470219-5G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamide
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11053006
Número CAS: 90152-93-5