Print…
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470203-1G OR470203-5G
APOSOR470203-1GEA 173 EUR
APOSOR470203-1G APOSOR470203-5G
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Methyl 3-(1-Pyrrolidinyl)benzoate
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06740075
Número CAS: 186086-71-5