5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470201-1G
OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA
306
EUR
APOSOR470201-1G
APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07383033 Número CAS: 501902-15-4 |