Print…
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470194-1G OR470194-5G
APOSOR470194-1GEA 397 EUR
APOSOR470194-1G APOSOR470194-5G
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Fórmula: C₉H₉N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03206691
Número CAS: 1261269-04-8