2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470183-1G
OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA
397
EUR
APOSOR470183-1G
APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18375280 Número CAS: 1261268-75-0 |