Print…
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-amine
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 137 EUR
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Peso Molecular: 136.194 g/mol
Densidade: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79.44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729302
Número CAS: 52568-28-2