Print…
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470171-1G OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA 199 EUR
APOSOR470171-1G APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃O₂
Peso Molecular: 217.224 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18651685
Número CAS: 1272756-25-8